Learn More
Afora™ EN Certified 2L Volumetric Flask
Prepare precise dilutions and standard solutions with the Afora™ EN Certified 2L Volumetric Flask. This lab glassware is calibrated to contain a precise volume at a particular temperature.
1175.00€ - 1585.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Certificación EN |
---|---|
Color | Azul oscuro |
Capacidad (métrico) | 2000 ml |
Material | Aluminio |
Graduated | Sí |
Código de producto | Marca | Descripción | Calibración | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Calibración | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12044578
|
Afora™
5993/22E |
Con cubierta de aluminio | Prehumedecido y seco |
1585.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12623706
|
Afora™
5993/2H |
Con cubierta de aluminio | Prehumedecido |
1500.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12637385
|
Afora™
V55938/2E |
Sin cubierta de aluminio | Prehumedecido y seco |
1175.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- 2L
- Flat bottom
- Conical body
- Graduation markings
- Cylindrical neck
- Dark blue glass
Certifications
EN Certified
Especificaciones
Certificación EN | |
2000 ml | |
Sí |
Azul oscuro | |
Aluminio | |
Plano |