Learn More
Electrothermal™ Manta calefactora a prueba de derrames serie EMX
Acepta embudos de 60 °C, matraces con fondo redondo o forma de pera. La manta calefactora antiderrame Electrothermal™ EMX se ha diseñado para aceptar una amplia gama de tamaños de matraces y embudos para ofrecer mayor flexibilidad. El revestimiento de acero inoxidable sobre el elemento calefactor proporciona mayor protección eléctrica y mecánica frente a derrames y garantiza una limpieza fácil.
665.00€ - 1090.00€
Especificación
Temperatura (métrico) 450°C
Detalles del suministro eléctrico Enchufe para Reino Unido y UE
Material de revestimiento Protector de acero inoxidable
Para utilizar con. Matraces de fondo redondo y forma de pera y embudos de 60°
Voltaje 230 V
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Dimensiones (longitud x anchura x altura) Vataje Peso (métrico) con embalaje Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Dimensiones (longitud x anchura x altura) Vataje Peso (métrico) con embalaje Precio Cantidad y disponibilidad  
11522704 Ver productos accesorios Electrothermal™
EMX1000/SCE
De 500 a 1000 ml 310 x 238 x 145 mm 240W 2.76 kg 665.00€
cada uno
Fecha de envío estimada
del proveedor 05-02-2019
Añadir a la cesta
11532704 Ver productos accesorios Electrothermal™
EMX5000/SCE
De 2000 a 5000 ml 400 x 350 x 190 mm 600W 5.96 kg 1090.00€
cada uno
Fecha de envío estimada
del proveedor 05-02-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Designed to accept a large range of flasks and funnel sizes for added flexibility.
  • Stainless steel liner over the heating element provide additional electrical and mechanical protection against spills and ensures easier cleaning.
  • Bottom opening accommodates round bottom and pear-shaped flasks and 60° funnels of various diameters
  • Capacity between 500mL to 5 litres
  • Coiled heating element, suspended within a thermal insulating cartridge, provides maximum heat transfer and support
  • “Cool-to-touch” outer casing
  • Maximum element temperature 450°C
  • Built-in energy regulator
  • Replaceable insulated heater cartridge
  • Indicator lamps for power and heater operation
  • Chemically resistant polypropylene outer casing
  • Double fuses for added safety
  • Grounded earth stainless steel liner to provide additional spill-proof protection
  • Bracket for 1.3cm support rods
  • Support rods not included
Especificación
Especificación
450°C
Protector de acero inoxidable
230 V
Enchufe para Reino Unido y UE
Matraces de fondo redondo y forma de pera y embudos de 60°
50/60 Hz