Learn More
Cole-Parmer™ HM-200 Series Flask/Funnel Heating Mantle with Controller
The HM-200 Series Flask/Funnel Heating Mantle has an opening in its base that accommodates a wide variety of flasks and 60° funnels.
Marca:  Cole-Parmer™ 36101-05
Detalles adicionales : Peso : 2.16000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11522704
  • 702.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 23-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Accommodates 60°C funnels, pear-shaped or round bottom flasks. Electrothermal™ EMX Series Spill-proof Electromantle is designed to accept a large range of flasks and funnel sizes for added flexibility. Stainless steel liner over the heating element providea additional electrical and mechanical protection against spills and ensures easier cleaning.
  • Diseñada para aceptar una amplia variedad de matraces y tamaños de embudo para una mayor flexibilidad.
  • El revestimiento de acero inoxidable sobre el elemento calefactor proporciona mayor protección eléctrica y mecánica frente a derrames y garantiza una limpieza fácil.
  • La abertura inferior admite matraces de fondo redondo y en forma de pera y embudos de 60° de varios diámetros
  • Capacidad de entre 500 ml y 5 l
  • El elemento calentador en bovina va suspendido dentro de un cartucho termoaislante para proporcionar el máximo de transferencia térmica y soporte
  • Carcasa exterior «fría al tacto»
  • Temperatura máxima del elemento de 450 °C
  • Regulador de energía integrado
  • El cartucho del calefactor aislado es sustituible
  • Luces luminosas para el funcionamiento del suministro eléctrico y el calefactor
  • Carcasa exterior de polipropileno resistente a productos químicos
  • Fusibles dobles para mayor seguridad
  • Revestimiento de acero inoxidable con conexión a tierra para proporcionar protección adicional a prueba de derrames
  • Soporte para varillas de soporte de 1,3 cm
  • Varillas de soporte no incluida
Especificaciones
Especificaciones
500 to 1000 mL (16.9 to 33.8 oz.)
Matraces de fondo redondo y forma de pera y embudos de 60°
230 V
Enchufe para Reino Unido y UE
2,76kg
450 °C
50/60 Hz
De 500 a 1000 ml
310 x 238 x 145 mm
Pantalla de acero inoxidable
240 W
Heating Mantle
16.9 to 33.8 oz.
Certificados
Ver productos accesorios