Learn More
Thermo Scientific™ Emission filters for Thermo Scientific Varioskan™ LUX Multimode Microplate Readers
El lector de microplacas multimodo Varioskan LUX viene equipado con una gama flexible de tecnologías de medición, incluidas tecnologías de absorbancia, intensidad de fluorescencia, luminiscencia, AlphaScreen y fluorescencia resuelta en el tiempo. Los filtros de emisión adicionales amplían la funcionalidad del instrumento y la flexibilidad en las aplicaciones.
780.00€ - 1078.00€
Productos 15
Código de producto Marca Tipo de producto Longitud de onda Para utilizar con (aplicación) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tipo de producto Longitud de onda Para utilizar con (aplicación) Precio Cantidad y disponibilidad  
15980653
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
F46080
Filtro de emisión 460 nm Donante de NanoBRET
1078.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 23-04-2024
para ver el stock
12449757
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
F48020
Filtro de emisión 480 nm Donante de BRET que utiliza wtRluc
912.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
15360787
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
F49210
Filtro de emisión 492 nm Medición general de terbio
792.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
12459757
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
F51060
Filtro de emisión 510 nm Ensayo CBG68 o CBG99 de luciferasa Chroma-Glo
912.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
12469757
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
F51530
Filtro de emisión 515 nm Aceptor de BRET2 que utiliza GFP2
912.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
15370787
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
F52010
Filtro de emisión 520 nm Medición LanthaScreen del aceptor de Tb; medición del donante de HTRF de TbGreen
792.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
17128905
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
F52530
Filtro de emisión 525 nm Ensayo luciferasa de renilla verde Pierce
912.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 30-04-2024
para ver el stock
12479757
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
F53030
Filtro de emisión 530 nm Aceptor de BRET que utiliza eYFP
912.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
15300797
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
F57177
Filtro de emisión 571 nm Medición AlphaScreen
794.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
12489757
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
F61060
Filtro de emisión 610 nm Ensayo CBR de luciferasa Chroma-Glo
910.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
15900663
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
F610LP
Filtro de emisión 610 nm Aceptor de NanoBRET
1078.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 23-04-2024
para ver el stock
15320797
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
F61520
Filtro de emisión 615 nm Medición AlphaLisa
794.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15310797
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
F62010
Filtro de emisión 620 nm Medición general de europio; medición LanthaScreen del donante de Eu; medición del aceptor de HTRF de TbGreen; medición del donante de HTRF de EuRed y TbRed
780.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
17138905
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
F640LP
Filtro de emisión 640 nm Ensayo de luciferasa de luciérnaga roja Pierce
912.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
15380787
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
F66510
Filtro de emisión 665 nm Medición LanthaScreen del aceptor de Eu; medición del aceptor de HTRF de EuRed y TbRed
782.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Varioskan LUX viene equipado con una gama de tecnologías de medición, incluidas tecnologías de absorbancia e intensidad de fluorescencia con luminiscencia opcional, AlphaScreen y TRF. El instrumento selecciona la longitud de onda de medición con filtros ópticos o monocromadores, en función del que sea más apropiado para cada tecnología de medición. Una amplia gama de filtros opcionales amplía notablemente el área de aplicación, incluidos los ensayos de luciferasa, los ensayos de transferencia de energía de resonancia de la bioluminiscencia (BRET), los ensayos de fluorescencia homogénea resuelta en el tiempo (HTRF) y muchos otros.
  • Hay disponible una amplia gama de diferentes tipos de filtros de emisión para diversas aplicaciones cuando se realizan ensayos de tecnología luminométrica, TRF o Alpha, como TR-FRET, hTRF, BRET, NanoBRET, AlphaScreen/AlphaLisa y todos los ensayos de multiplexing que utilizan estas tecnologías de detección.
  • Los filtros de excitación para las mediciones TRF y AlphaScreen/AlphaLisa están permanentemente fijados dentro del correspondiente módulo óptico de tecnología de detección.
  • La instalación del filtro de emisión es sencilla. La rueda del filtro del instrumento es de fácil acceso y los parámetros correctos se establecen rápidamente en un flujo de trabajo sencillo con el software Thermo Scientific SkanIt. El proceso de instalación controlado por el software SkanIt también evita errores accidentales durante el proceso y, por lo tanto, garantiza un funcionamiento adecuado.
  • En la mayoría de las mediciones de luminiscencia, solo hay una fuente de luz en el sistema y, por lo tanto, la detección más eficiente se obtiene mediante la recogida de toda la luz emitida por la muestra, independientemente de la longitud de onda. Por lo tanto, estos ensayos no requieren ninguna selección de longitud de onda. Sin embargo, en determinadas aplicaciones, como BRET o cualquier ensayo de multiplexing luminométrico, donde hay múltiples fuentes de luz presentes en la muestra, se utilizan filtros para recoger la luz producida a una longitud de onda específica.
  • Todos los filtros Varioskan LUX pueden usarse para cualquier tecnología de detección basada en filtros (tecnología luminiscente, TRF o Alpha), dependiendo de la aplicación. Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica para obtener más información sobre los requisitos específicos de su aplicación.