missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
EMILIN1 Mouse anti-Human, Clone: 2A5C8, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | EMILIN1 |
---|---|
Clon | 2A5C8 |
Concentración | 1 mg/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16817005
|
Proteintech
60047-1-IG-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16807005
|
Proteintech
60047-1-IG-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene encodes a protein that is one of the two components of elastic fibers. The encoded protein is rich in hydrophobic amino acids such as glycine and proline, which form mobile hydrophobic regions bounded by crosslinks between lysine residues. Deletions and mutations in this gene are associated with supravalvular aortic stenosis (SVAS) and autosomal domit cutis laxa. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.Especificaciones
EMILIN1 | |
1 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
EMI, EMILIN, EMILIN 1, EMILIN1, gp115 | |
EMILIN1 | |
IgG1 | |
Caprylic Acid Precipitation | |
Antibody |
2A5C8 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Human | |
Q9Y6C2 | |
11117 | |
EMILIN1 Fusion Protein Ag1016 | |
Primary | |
-20°C | |
EMILIN1 |