Learn More
Merck Piezas de repuesto y accesorios del sistema de filtración de residuos peligrosos ZHE
Designado por la EPA de EE.UU como un aparato adecuado para Procedimiento de lixiviación característica de toxicidad (TCLP)
Marca: Merck YT3009015
933.40 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23269" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Sistema de filtración de residuos peligrosos ZHE | |
No estéril |
Jeringas estancas ZHE, 50 ml | |
Vidrio de borosilicato | |
Jeringas estancas ZHE, 50 ml |