Learn More
Merck Piezas de repuesto y accesorios del sistema de filtración de residuos peligrosos ZHE
Designado por la EPA de EE.UU como un aparato adecuado para Procedimiento de lixiviación característica de toxicidad (TCLP)
Marca: Merck YY2209064
179.21 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23269" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Sistema de filtración de residuos peligrosos ZHE | |
No estéril | |
90 mm |
Pantalla de soporte de 90 mm | |
Acero inoxidable | |
Pantalla de soporte de 90 mm |