Learn More
Merck™ Lámparas UV y conjuntos para sistemas de purificación de agua Millipore
Controle las bacterias y oxide los compuestos orgánicos
Marca: Merck™ QUVLQSL01
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
- Piezas de repuesto para sistemas de purificación de agua EMD Millipore y monitor del COT A10
Especificaciones
Milli-Q™ gradient and synthesis model (blue door) water purification system | |
UV lamp | |
254/185nm |