Learn More
Merck Ultrafree-CL LG y LH Unidades de filtros para centrifugado con membrana de PTFE
Para su uso con soluciones de ácidos nucleicos y proteínas
281.00€
Especificaciones
Desechables | Sí |
---|---|
Material (membrana) | PTFE (hidrófilo) |
Esterilidad | No estéril |
Material de la carcasa | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
Cantidad | 25Pack |
Código de producto | Marca | Color | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10298561
|
Merck
UFC40LG25 |
Amarillo | Filtros para centrífuga |
281.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Se utiliza para la eliminación de partículas y precipitados de soluciones acuosas y algunas muestras basadas en disolventes
- Se utiliza con rotores de ángulo fijo para tubos de 15 ml
- Disponibles en dos colores: rojo y amarillo
- Tamaño de poro: 0.22 Y 0.45 μm
- Área de membrana activa: Filtro de membrana de 0.8 cm2
Extracción de proteínas, purificación de proteínas y preparación de muestras
Especificaciones
Sí | |
No estéril | |
25Pack | |
0,4 ml | |
16,3 mm |
PTFE (hidrófilo) | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Filtros para centrífuga | |
77 cm |