Learn More
Merck Millipore Dispositivos de filtración centrífuga Ultrafree™-CL con membrana Durapore™
Preparación de muestras rápida y cómoda; volúmenes de retención muy bajos (10 μl)
Marca:  Merck Millipore UFC40SV25
Detalles adicionales : Peso : 1.58760kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10025411
  • 175.00€ / paquete de 25
Envío estimado: 10-08-2021
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Fast, convenient sample preparation; very low hold-up volumes (10μL)
Ideal para la eliminación de partículas y purificación. Procesos Ultrafree-CL de hasta 2 ml.
Minimice la manipulación de muestras para evitar pérdidas significativas de material valioso Bajo volumen de retención de la muestra permite las más altas recuperaciones; Codificación por colores para identificar el tipo de membrana y el tamaño de poro
Componentes de polipropileno
Juntas tóricas de silicona
No se usan adhesivos en el montaje
Baja fijación de proteínas El inserto de filtro encaja en los tubos de microcentrífuga estándar de 0,5 ml
Especificaciones
Especificaciones
Verde oscuro
16,3 mm
31/32 in.
5,000xG
Ultrafree-CL
5 μm
2 mL
5/8 pulg
0,8 cm2
77 mm
25/Pk.
Durapore
Non-sterile