Learn More
Merck™ Ultrafiltration Membranes - YM
High-recovery membranes for stirred cells
Marca:  Merck™ 13651
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10440201
  • 365.00€ / paquete de 5
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Especificación
Especificación
9 cm
Adsorción
Celulosa regenerada
Purificación de proteínas, concentración de proteínas, desalinización de proteínas
5/paquete
YM-10
63 cm2
10000 NMWL
Disco de ultrafiltración
Videos