Learn More
Merck Millipore Filtros para parte superior de frascos de vacío estériles Steritop™
Filtre y esterilice rápidamente con un filtro de diámetro de gran tamaño, de 7.3 cm. Las unidades de filtración al vacío estériles para frascos EMD Millipore™ Steritop™ son filtros estériles para la parte superior de frascos de rosca con un tamaño de poro de 0.22 micras para su uso en filtración al vacío y esterilización de medios de cultivo de tejidos, proteínas y soluciones de ADN, así como para suspensiones de virus.
Marca:  Merck Millipore SCGPT10RE
Detalles adicionales : Peso : 2.68000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10004500
  • 202.00€ / paquete de 12
Fecha de envío estimada
del proveedor 02-03-2020
Añadir a la cesta
Puede hacer un pedido máximo de la cantidad disponible en stock. Para más información, llame al servicio de atención al cliente en el 902 239 303.
Descripción
Descripción
  • Tamaño de poro de 0.22 μm apto para células madre
  • Embudos de poliestireno graduados disponibles en capacidades de 150, 250, 500 y 1,000 ml
  • Esterilizadas mediante radiación gamma con rosca de embudo abombada para mantener la esterilidad
  • Se adaptan a tamaños de cuello de frascos de vidrio de 33 y 45 mm
  • Sin frascos receptores
  • Membrana de poliétersulfona (PES) Millipore Express™ Plus para caudal rápido y bajo nivel de unión a proteínas (la membrana de PES de 0.1 μm también resulta muy útil para eliminar micoplasma)
  • Membrana de fluoruro de polivinilideno (PVDF) Durapore™ para el nivel de unión más bajo a proteínas
Especificaciones
Especificaciones
Sterile
Poliestersulfona (PES)
1000 ml
Paquete de 12
Poliestireno
40 cm2
Cuello de frasco de 4.4 cm
16.9 cm
45 °C
12.5 cm
Unidad de filtro Steritop GP
0.22 μm
Transparente con adaptador azul
Express PLUS™
Esterilizar aditivos y medios de cultivo de tejidos, soluciones de proteínas, suspensiones de virus, ADN y otras soluciones acuosas
Embudo de 1000 ml
Rosca de 45 mm
7.3 cm