Learn More
Merck™ Filtros para parte superior de frascos de vacío estériles Steritop™
Filtre y esterilice rápidamente con un filtro de diámetro de gran tamaño, de 7.3 cm. Las unidades de filtración al vacío estériles para frascos EMD Millipore™ Steritop™ son filtros estériles para la parte superior de frascos de rosca con un tamaño de poro de 0.22 micras para su uso en filtración al vacío y esterilización de medios de cultivo de tejidos, proteínas y soluciones de ADN, así como para suspensiones de virus.
Marca:  Merck™ SCGPT02RE
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10440971
  • 111.00€ / paquete de 12
Fecha estimada de envío
07-08-2019
Añadir a la cesta
Puede hacer un pedido máximo de la cantidad disponible en stock. Para más información, llame al servicio de atención al cliente en el 902 239 303.
Descripción
Descripción
  • Tamaño de poro de 0.22 μm apto para células madre
  • Embudos de poliestireno graduados disponibles en capacidades de 150, 250, 500 y 1,000 ml
  • Esterilizadas mediante radiación gamma con rosca de embudo abombada para mantener la esterilidad
  • Se adaptan a tamaños de cuello de frascos de vidrio de 33 y 45 mm
  • Sin frascos receptores
  • Membrana de poliétersulfona (PES) Millipore Express™ Plus para caudal rápido y bajo nivel de unión a proteínas (la membrana de PES de 0.1 μm también resulta muy útil para eliminar micoplasma)
  • Membrana de fluoruro de polivinilideno (PVDF) Durapore™ para el nivel de unión más bajo a proteínas
Especificaciones
Especificaciones
Sterile
0.22 μm
Transparente con adaptador azul
7.3 cm
Express PLUS™
Esterilizar aditivos y medios de cultivo de tejidos, soluciones de proteínas, suspensiones de virus, ADN y otras soluciones acuosas
Embudo de 250 ml
Poliestersulfona (PES)
250 ml
12.5 cm
Paquete de 12
Poliestireno
Unidad de filtro Steritop GP
40 cm2
Cuello de frasco de 4.5 cm
9.5 cm
Rosca de 45 mm
45 °C