Learn More
Merck™ Unidades de filtro de vacío estériles Stericup™
Diseñadas para esterilizar medios de cultivos de tejidos, proteínas y soluciones para ADN. Las unidades de filtro de vacío estériles EMD Millipore Stericup™ tienen un diseño sin punta para una estabilidad mejorada durante la filtración. Las unidades de filtros acoplables a frascos Steritop utilizan un filtro de PES o PVDF. Disponibles en diversos tamaños de poro y volúmenes.
Marca:  Merck™ SCGVU01RE
Detalles adicionales : Peso : 2.27480kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10626921
  • 101.00€ / paquete de 12
Stock Remoto 12
Añadir a la cesta
Includes: Matraz receptor de poliestireno y graduado para almacenamiento de volúmenes de 150, 250, 500 y 1000 ml según las indicaciones.
Descripción
Descripción
Ideales para su uso en campana de flujo laminar.
  • Tamaño de poro de 0.22 μm probado para células madre
  • Esterilizadas mediante radiación gamma Matraces cónicos fáciles de agarrar; con fondo abombado para facilitar el apilado y el almacenamiento de matraces con tapón
  • Filtro con membrana de 0.10 μm ideal para extraer micoplasma
  • Pequeña pestaña que fija el prefiltro en su posición durante la filtración (pedido de prefiltros por separado, consulte AP2007500) Polietersulfona (PES) Millipore Express™ Plus para flujo rápido y esterilización de bajo nivel de unión de proteínas de soluciones acuosas
  • Fluoruro de polivinilideno (PVDF) Durapore™ para una esterilización con el nivel de unión más bajo de proteínas/aclarado de soluciones biológicas
Order Info
Diámetro del filtro: 73mm
Especificaciones
Especificaciones
0.22μm
150 ml
Transparente con adaptador azul
Esterilizar aditivos y medios de cultivo de tejidos, soluciones de proteínas, suspensiones de virus, ADN y otras soluciones acuosas
12 cm
Unidad de filtro Stericup-GV
Fluoruro de polivinilideno (PVDF) hidrófilo
Paquete de 12
40 cm2
Poliestireno
150 ml
Sterile
Videos
Documentación
Documentos técnicos