Learn More
Merck Accesorios de acero inoxidable
Para la filtración de gases o líquidos con presiones de entrada de 20 a 700 bar
Marca:  Merck XX4304701
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10673012
  • 184.00€ / paquete de 6
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
XX4204709, XX4304701, XX4404703, 5614 y 00907P son piezas de repuesto para el soporte de filtro XX4404700
Filtro de acero inoxidable, Depende del tipo de filtro utilizado.
Especificaciones
Especificaciones
No esterilizable en autoclave
Soporte de filtro de acero inoxidable de alta presión de 47 mm
No estéril
Junta tórica
Silicona