Learn More
Merck Accessories, and Replacement Parts for HP In-Line Stainless Steel Filter Holders 47 mm
For filtration of gases or liquids at inlet pressures of 20 to 700 bar
Marca: Merck XX4504713
217.69 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23269" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Para la filtración de gases o líquidos con presiones de entrada de 20 a 700 bar
Aplicaciones: los soportes de filtro de acero inoxidable en línea se utilizan normalmente para la filtración de gases o líquidos a presiones de entrada de 20 a 700 bares. La presión diferencial depende del tipo de filtro utilizado. Todos los soportes de filtro pueden esterilizarse en autoclave (disponibles en 25 mm y 47mm). El soporte de filtro XX4404700 está equipado con una pantalla de soporte de contrapresión. Puede esterilizarse en autoclave con filtro en su lugar, si se utilizan las pantallas de soporte recubiertas de PTFE XX4404702 y XX4404704. - XX4204709, XX4304701, XX4404703, 5614 y 00907P son piezas de repuesto para el soporte de filtro XX4404700. El soporte de filtro XX4504700 puede estar equipado con una pantalla de soporte de filtro de entrada, XX4504704, para la protección de contrapresión del filtro.- XX4504704, XX4504705, XX4504710, XX4504713 y XX45047RK son piezas de repuesto para el soporte de filtro XX4504700. Las piezas de repuesto para el soporte de filtro SS de 25 mm están disponibles como kit con el número de catálogo XX45025RK, que incluye: (3) tornillos de cabeza hexagonal de acero inoxidable, (3) juntas tóricas Buna-N tratadas con LCR (2-018), (1) pantalla de soporte de acero inoxidable, (1) llave Allen™.Filtro de acero inoxidable, † Depende del tipo de filtro utilizado.
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Soporte de filtro de acero inoxidable de alta presión de 47 mm | |
No estéril |
Junta tórica exterior, fluoroelastómero | |
Fluoroelastómero |