Learn More
Merck Dispensador de filtración de disolvente, 25 mm
Accesorios para soportes de filtro para preparación de muestras.
Marca: Merck XX6602500
813.57 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23269" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Realice una ultralimpieza y dispense pequeños volúmenes de disolvente por acción del frasco de presión. Este dispensador accionado por presión manual incluye un soporte de filtro equipado con un tubo dispensador. Utilícelo para dirigir el disolvente filtrado contra las superficies.Características y ventajas:
- La bomba manual integrada elimina la necesidad de una bomba externa
- Admite hasta 1 l de disolvente
Aplicaciones: Filtración de disolventes antes del análisis de contaminación, enjuague con disolventes de piezas fabricadas y recipientes de recogida
Especificaciones
Vidrio de borosilicato | |
Dispense pequeños volúmenes de disolvente por acción del frasco de presión | |
Dispensador de filtración de disolvente | |
31,8 cm | |
13,3 cm |
3,9 cm2 | |
Discos de filtro de 25 mm de diámetro y tamaño de poro de 1,2 µm, perilla o tapón de neopreno, soporte de filtro de acero inoxidable, juntas o tubos de PTFE, codo de vidrio o boquilla dispensadora | |
12,51 in | |
5,23 in |