Learn More
Merck SNAP i.d.Soportes para portaobjetos IHC 2.0™
Para su uso con SNAP i.d.Sistema de detección de proteínas 2.0
Marca:  Merck SNAP2SH
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Código de producto. 15751917
  • 211.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Los soportes de portaobjetos desechables se ajustan a un portaobjetos de vidrio estándar de 25 x 75 x 1 mm
  • Cada portaportaobjetos dispone de puertos de inyección/recuperación de anticuerpos para facilitar la adición y eliminación de pequeños volúmenes de anticuerpos y reactivos
  • Las juntas especialmente diseñadas eliminan la necesidad de bolígrafos para la solapa
  • Para procesar 24 portaobjetos de tejido
Especificaciones
Especificaciones
24/paq.