Learn More
Merck Bandejas de residuos del sistema de filtración Samplicity™
Sistema de filtración al vacío para la preparación de muestras para HPLC
Marca:  Merck SAMWASTTR
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12541249
  • 124.00€ / paquete de 5
Fecha estimada de envío: 27-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Descripción general del sistema Samplicity™ G2
  • El sistema de filtración Samplicity™ G2 permite la filtración controlada por vacío de hasta 8 muestras a la vez, directamente en viales de HPLC.
  • Filtración para preparación de muestras de HPLC sin jeringas. La muestra se añade a un embudo adaptador en un filtro Millex™ estándar de 33 mm (filtros Millex™ para el sistema Samplicity™ G2) o un embudo y filtro integrados (filtro Millex Samplicity™)
  • El sistema Samplicity™ G2 tiene un impacto ergonómico menor que la filtración manual de jeringas
Aplicaciones: HPLC; Filtración de muestras viscosas o cargadas de partículas para HPLC
Especificaciones
Especificaciones
Sistema de filtración G2 Samplicity™
No estéril
5 Bandejas
Poliéster reciclado
Preparación de muestras analíticas, cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC)
Bandejas de residuos