Learn More
Merck™ Piezas de repuesto para cubetas con agitación
Adecuado para su uso con aparatos de células con agitación Amicon™
Marca:  Merck™ 8400SCPKIT
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10607515
  • 254.27€ / 1 set
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Las piezas de repuesto pequeñas para cubetas de agitación de la serie 8000 incluyen 2 juntas tóricas (n.º de cat. 2122S, 2118S, 2015S), tubos (n.º de cat. 4500202), conjunto de ajustes de tubos (n.º de cat. 15025AM, y soporte de membrana (n.º de cat. 2214801)
  • Las piezas de repuesto grandes para cubetas de agitación incluyen una unidad de: conjunto de tapón, conjunto de agitador y base
Especificaciones
Especificaciones
Pieza de repuesto
Aparatos de cubetas con agitación Amicon™ serie 8400
Conjunto de tapón (1524901), conjunto de agitador (15247) y base (210000)