Learn More
Merck Millipore Piezas de repuesto para soportes de filtros de acero inoxidable de 13 y 25 mm
Se utiliza para esterilización o ultralimpieza de pequeños volúmenes de líquidos dispensados con jeringa
Marca:  Merck Millipore XX30012RK
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10399550
  • 167.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío
27-08-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Swinnex™ parts kit contains two PTFE gaskets, two O-rings, and two support screens.
Especificaciones
Especificaciones
Stainless Steel
Piezas de repuesto de soporte de filtro de acero inoxidable
Stainless-steel 13mm filter holders
Dos juntas de PTFE, dos pantallas de soporte y juntas tóricas