Learn More
Merck Piezas de repuesto para soporte de filtro de vidrio 90 mm
Piezas de repuesto para el soporte de filtro de cristal de 90 mm.
Marca: Merck XX1009010
200.09 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23269" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.90510kg
Descripción
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Soporte de filtro de vidrio de 90 mm | |
No estéril | |
90 mm |
Junta | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Junta |