Learn More
Merck™ Purification Kit
With ion-exchange technology
Marca:  Merck™ QGARD00D3
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10001592
  • 560.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío
10-02-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Q-Gard™ 3 Purification Cartridge for Milli-Q™ systems connected to DI water feed containing high silt
Especificaciones
Especificaciones
Q-Gard 3
Purification Cartridge
Depth Filtration, Ion-Exchange, Activated Carbon
Deionized
Milli-Q™systems connected to DI water feed containing high silt