Learn More
Merck Soportes magnéticos PureProteome™
Aísle con rapidez y facilidad las partículas magnéticas
Marca: Merck LSKMAGS15
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
Soporte magnético PureProteome
- Aísle las partículas magnéticas de hasta ocho tubos de 1,5 o 2,0 ml
- Cuenta con un imán de barra extraíble y una exclusiva interfaz vorticial
- La interfaz vorticial se conecta a un mezclador vorticial de parte superior plana de 3,5 pulgadas (8,89 cm) de diámetro sin tener que retirar los tubos del soporte
- Para su uso con gránulos magnéticos PureProteome en purificaciones de afinidad
- Cuenta con un potente imán en forma trapezoidal para una captura eficiente de hasta 750μ l de gránulos magnéticos PureProteome
- El soporte angulado sostiene de forma segura dos tubos cónicos de 15 ml para facilitar el pipeteo y la visualización
Purificación con gránulos magnéticos
Especificaciones
Dos tubos cónicos de 15 ml | |
1/Paq. | |
Purificación con gránulos magnéticos | |
Soporte magnético |