Learn More
Merck PureProteome™ Magnetic Beads
For rapid and reproducible isolation of proteins
Marca:  Merck LSKMAGN01
Detalles adicionales : Peso : 0.27000kg Transport : UN number : 3316 Chem class : 9 Pack group : II
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12666336
  • 332.00€ / 0.50 ml
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Generación de gránulos de afinidad personalizados para la unión al ligando objetivo
  • La química avanzada combinada con un área de superficie alta proporciona más adherencia a sitios para proteínas
  • Las partículas visibles como se adhieren al lado del tubo para aspiración rápida y sencilla y eliminación completa del tampón
  • Los gránulos se inmovilizan en segundos
  • El aumento de la cinética de la unión gránulos-proteínas permite incubaciones más cortas
  • Significativamente más asequible que los gránulos magnéticas competitivos
Especificaciones
Especificaciones
Sistema de gránulos magnéticos NHS FlexiBind
10 μm
Inmunoprecipitaciones, purificación de ácidos nucleicos, aislamiento de células/orgánulos, interacciones proteína-proteína
1 x 0.5mL
De 2° a 8 °C
Magnetic Beads
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 2-propanol