Learn More
Merck PureProteome™ Magnetic Beads
For rapid and reproducible isolation of proteins
332.00€ - 1095.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 2° a 8 °C
Para utilizar con (aplicación) Inmunoprecipitaciones, purificación de ácidos nucleicos, aislamiento de células/orgánulos, interacciones proteína-proteína
dimMatrix Magnetic Beads
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Tipo de producto Cantidad Tamaño de partículas Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tipo de producto Cantidad Tamaño de partículas Precio Cantidad y disponibilidad  
12666336
Ver documentos Detalles de la promoción
Merck
LSKMAGN01
Sistema de gránulos magnéticos NHS FlexiBind 1 x 0.5mL 10 μm
332.00€
0.50 ml
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
para ver el stock
12541219
Ver documentos Detalles de la promoción
Merck
LSKMAGN04
Sistema de gránulos magnéticos NHS FlexiBind 4 x 0.5mL 10 μm
1095.00€
paquete de 4
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Custom affinity bead generation for binding to target ligand
  • Advanced chemistry combined with high surface area provides more binding sites for proteins
  • Particles visible as they adhere to side of tube for quick and easy aspiration and complete buffer removal
  • Beads are immobilized in seconds
  • Increased kinetics of bead-protein binding enables shorter incubations
  • Significantly more affordable then competitive magnetic beads
Especificaciones
Especificaciones
De 2° a 8 °C
Inmunoprecipitaciones, purificación de ácidos nucleicos, aislamiento de células/orgánulos, interacciones proteína-proteína
Magnetic Beads