Learn More
Merck PureProteome™ Magnetic Beads
For rapid and reproducible isolation of proteins
Marca:  Merck LSKMAGN04
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12541219
  • 1095.00€ / paquete de 4
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Generación de gránulos de afinidad personalizados para la unión al ligando objetivo
  • La química avanzada combinada con un área de superficie alta proporciona más adherencia a sitios para proteínas
  • Las partículas visibles como se adhieren al lado del tubo para aspiración rápida y sencilla y eliminación completa del tampón
  • Los gránulos se inmovilizan en segundos
  • El aumento de la cinética de la unión gránulos-proteínas permite incubaciones más cortas
  • Significativamente más asequible que los gránulos magnéticas competitivos
Especificaciones
Especificaciones
Sistema de gránulos magnéticos NHS FlexiBind
10 μm
Inmunoprecipitaciones, purificación de ácidos nucleicos, aislamiento de células/orgánulos, interacciones proteína-proteína
4 x 0.5mL
De 2° a 8 °C
Magnetic Beads