Learn More
Merck PureProteome™ Carboxy FlexiBind Magnetic Bead System
For rapid and reproducible isolation of proteins
Marca:  Merck LSKMAG25CBX10
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12601156
  • 2105.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Generación de gránulos de afinidad personalizados para la unión al ligando objetivo.
  • La química avanzada combinada con un área de superficie alta proporciona más adherencia a sitios para proteínas
  • Las partículas visibles como se adhieren al lado del tubo para aspiración rápida y sencilla y eliminación completa del tampón
  • Los gránulos se inmovilizan en segundos
  • El aumento de la cinética de la unión gránulos-proteínas permite incubaciones más cortas
  • Significativamente más asequible que los gránulos magnéticas competitivos
Para uso exclusivo en investigación
Especificaciones
Especificaciones
Sistema de gránulos magnéticos de carboxilo FlexiBind
2,5 μm
Inmunoprecipitaciones, purificación de ácidos nucleicos, aislamiento de células/orgánulos, interacciones proteína-proteína
10 ml
De 2° a 8 °C
Magnetic Beads