Learn More
Merck™ Pretreatment Packs
For use in MilliporeSigma™ ELIX and RiOs™ Systems
Marca:  Merck™ PR0G0NP02
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15341432
  • 505.00€ / cada uno
Fecha de envío estimada
del proveedor 21-03-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
For optimal protection of Reverse Osmosis membranes
Especificación
Especificación
Pretreatment pack
Elix™, RiOs™
Activated Carbon, depth filtration
Videos