Learn More
Merck Accessories for XX6702500 FilterJet Solvent Dispenser
Accessories for filter holders for sample preparation.
Marca:  Merck XX6702506
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10662632
  • 268.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Accesorios para soportes de filtro para preparación de muestras.
  • Fabricadas con polietileno
  • No esterilizables en autoclave
  • Con adaptadores de NPT de 0,25 pulg
  • Presión máxima de entrada: 14 bar (200 psi)
  • Longitud: 1,83 m (6 pies)
  • Diámetro interno: 0,25 in (0,6cm)
Especificaciones
Especificaciones
No esterilizable en autoclave
Dispensador de disolvente Filterjet™
No estéril
200psi
6 pies
0,25 in
6,3 mm
Tubos de presión
Polietileno
14 bares (200 psi)
Tubos de presión con adaptadores NPT de 0,25 pulg.
183 cm
6,3 mm