Learn More
Merck Millipore Placas Petri y placas Petri-Pad™
Disponibles con o sin almohadillas absorbentes
Marca: Merck Millipore PD2004700
Detalles adicionales : Peso : 1.36300kg
Requires : Cuando se utiliza con medio líquido, añada almohadillas absorbentes estériles (n.º de cat. AP10 047 S0, almohadillas estériles de 47 mm; o AP10 045 S1, dispensador de almohadillas Millipore con almohadillas estériles)
Descripción
Available with or without absorbent pads
Placas de Petri
- Placas Petri de 47 mm esterilizadas
- Usar con medio de agar sólido
- Los platos están hechos de poliestireno moldeado
- Placas desechables pre-esterilizadas de 47mm, pre-cargadas con almohadillas absorbentes esterilizadas
- Elimine mano de obra y costes de manipulación a mano de las almohadillas y minimice la contaminación
- Las almohadillas son de celulosa pura
Especificaciones
47 mm | |
Poliestireno | |
Sí | |
Funda |
Estériles | |
Plato sin almohadilla | |
Para medio de agar sólido o medio líquido con almohadillas absorbentes estériles | |
Paquete de 100 (5 bolsas); 20/bolsa |