Learn More
Merck™ Filtros de red tejida de nailon
Compatibles con una amplia variedad de disolventes
Marca:  Merck™ NY1H04700
Detalles adicionales : Peso : 0.10528kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10647321
  • 133.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío
10-07-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Hidrófilo
  • Superficie plana
  • Esterilización: compatible con gamma o EO
  • Temperatura de funcionamiento: 75°C máx.
  • Color: blanco
  • Intervalo de abertura de malla de 10 a 180 μm
  • Ideales para recogida de algas y células, análisis de partículas, filtración de partículas grandes, filtro de fondo para sistemas de adquisición de imágenes de partículas automatizados, prefiltración de disolventes, monitorización de pintura
Especificaciones
Especificaciones
4.7 cm
100 μm
Plano
Filtración de partículas, análisis de partículas, prefiltración de disolventes y monitorización de pintura
44%
100°C
Blanco
100 °C
Blanco
Filtro de red
Hidrófilo
Nailon
80 μm
Videos