Learn More
Merck Filtros de red de nailon, 60 μm
Membrana de nailon hidrófila
Marca:  Merck NY6004700
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Código de producto. 10556912
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
Compatibles con una amplia variedad de disolventes.
Los filtros de nailon son compatibles con una amplia gama de disolventes. Hay dos tipos disponibles: 1) Filtros de membrana de nailon con tamaños de poro que oscilan entre 0,20 y 1,2 µm, y 2) Filtros de red tejida con aberturas de malla de entre 5 y 180 µm.
Nuestro filtro de red tejida de nailon de 5 µm (NY054700) se suele utilizar en la industria automotriz para el análisis de la limpieza.
Características y ventajas:
  • Amplia gama de tamaños de poro disponibles
  • Resistente a disolventes agresivos
Aplicaciones: Eliminación y aclarado de partículas; filtración de disolventes; análisis de partículas; control de pintura; análisis de limpieza de automóviles
Especificaciones
Especificaciones
Blanco
60 μm
Plano
Hidrófilo
100°C
50 µm
1,8 in
Nailon
100 °C
Filtración de partículas, análisis de partículas, prefiltración de disolventes y monitorización de pintura
41 %
0,001 in
Filtro de red
4,7 cm