Learn More
Merck Filtros de red tejida de nailon
Membrana de nailon hidrófila
Marca: Merck NY8H04700
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Los filtros de nailon son compatibles con una amplia gama de disolventes. Hay dos tipos disponibles: 1) Filtros de membrana de nailon con tamaños de poro que oscilan entre 0,20 y 1,2 µm, y 2) Filtros de red tejida con aberturas de malla de entre 5 y 180 µm.Nuestro filtro de red tejida de nailon de 5 µm (NY054700) se suele utilizar en la industria automotriz para el análisis de la limpieza.
Características y ventajas:
- Amplia gama de tamaños de poro disponibles
- Resistente a disolventes agresivos
Aplicaciones: Eliminación y aclarado de partículas; filtración de disolventes; análisis de partículas; control de pintura; análisis de limpieza de automóviles
Especificaciones
Blanco | |
180 μm | |
Plano | |
Hidrófilo | |
100°C | |
135 µm | |
1,8 in |
Nailon | |
100 °C | |
Filtración de partículas, análisis de partículas, prefiltración de disolventes y monitorización de pintura | |
47 % | |
0,005 in | |
Filtro de red | |
4,7 cm |