Learn More
Merck Filtros de red de nailon, 80 μm
Membrana de nailon hidrófila
Marca:  Merck NY8004700
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Código de producto. 10014690
  • 209.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Los filtros de nailon son compatibles con una amplia gama de disolventes. Hay dos tipos disponibles: 1) Filtros de membrana de nailon con tamaños de poro que oscilan entre 0,20 y 1,2 µm, y 2) Filtros de red tejida con aberturas de malla de entre 5 y 180 µm.
Nuestro filtro de red tejida de nailon de 5 µm (NY054700) se suele utilizar en la industria automotriz para el análisis de la limpieza.
Características y ventajas:
  • Amplia gama de tamaños de poro disponibles
  • Resistente a disolventes agresivos
Aplicaciones: Eliminación y aclarado de partículas; filtración de disolventes; análisis de partículas; control de pintura; análisis de limpieza de automóviles
Especificaciones
Especificaciones
Blanco
80 μm
Plano
Hidrófilo
100°C
75 µm
1,8 in
Nailon
100 °C
Filtración de partículas, análisis de partículas, prefiltración de disolventes y monitorización de pintura
40 %
0,002 in
Filtro de red
4,7 cm