Learn More
Merck Millipore Medios nutritivos
Desarrollado específicamente para el cultivo de microorganismos en filtros de membrana; seleccione el tipo de medio que se corresponda con el tipo de organismo y las necesidades de las pruebas analíticas
en la oferta
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 10 °C
Formulario Líquido
Origen de fabricación Estados Unidos
Tipo de empaquetado Ampolla
Cantidad 50 x 2 mL
Ver más especificaciones
Descripción
Descripción
Developed specifically for culturing microorganisms on membrane filters; select media type to match organism type and analytical test needs
  • Cada lote de polvo seco para la preparación de medios se ha analizado para comprobar su pureza y se ha comparado con un lote satisfactorio
  • Cada caldo m-Endo para lote de coliformes totales y caldo m-FC para lote de análisis de coliformes fecales cuenta con certificado de acuerdo con la Safe Drinking Water Act (ley de agua potable segura)
  • Certificados de control de calidad de lote incluidos en cada paquete como garantía añadida para procedimientos críticos
Información de órdenes
Nutrient media comes in liquid form, packaged in 2mL plastic ampules. Refrigerate as detailed on label.
Especificaciones
Especificaciones
De 2 °C a 10 °C
Estados Unidos
50 x 2 mL
Líquido
Ampolla