Learn More
Avantor™ J.T. Columnas de filtración Baker™ con fritas, Bakerbond spe™
Columnas SPE de filtración vacías embaladas con fritas dobles de 20 μm. Para su uso con procesadores de columna de vidrio spe-12G y spe-24G.
Marca:  Avantor™ 7121-03
Detalles adicionales : Peso : 0.19000kg
Código de producto. 10686631
  • 269.00€ / paquete de 50
Fecha estimada de envío: 18-09-2024
para ver el stock
Especificaciones
3 mL
Columnas de SPE
Paquete de 50