Learn More
Merck Placas con filtro MultiScreenHTS de 96 pocillos
Placa de filtro transparente no estéril con 96 pocillos y membrana de PVDF hidrófoba con tamaño de poro 0,45 μm para ensayos de interacción de proteínas, vinculaciones de avidina-biotina y proteínas de unión al ADN.
Marca: Merck MSIPN4510
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Especificaciones
ANSI, SBS | |
PVDF hidrófobo | |
0,45 μm | |
Transparente | |
96 | |
0,28 cm2 | |
10/paq. |
Estándar | |
8 x 12 | |
Baja adherencia | |
Acrílico | |
No estéril | |
Ensayos de interacción de proteínas, vinculaciones de biotina-avidina, proteínas fijadoras de ADN |