Learn More
Merck™ Placas con filtro de 96 pocillos MultiScreenHTS Durapore™
Diseñadas para una compatibilidad completa con la automatización. Las placas de filtración de 96 pocillos EMD Millipore MultiScreenHTS Durapore™ son placas innovadoras ideales para ensayos basados en partículas. Están fabricadas con Barex™ opaco y estireno transparente, estéril o no estéril, y las gradillas están disponibles en una variedad de tamaños de poro.
Marca:  Merck™ MSHVN4510
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10448023
  • 312.00€ / paquete de 10
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Para su uso en uniones receptor-ligando, preparación general de muestras, ELISPOT, actividad enzimática, ensayos con microesferas, visualización de organismos completos y detección de radioisótopos.
  • Dimensiones estandarizadas y paredes laterales rígidas y alineadas
    • Ofrecen total compatibilidad con pinzas, apiladores, lavadores de placas, etiquetas de códigos de barras y lectores de placas automatizados o robotizados
  • Exclusivo diseño de la placa en dos piezas que elimina el contacto de la superficie con los «canales para goteo» de los pocillos individuales con el objeto de evitar la diafonía entre pocillos
  • Colectores de vacío y faldón de mayor tamaño
    • Permiten un apilamiento fácil y sin contaminación directamente con las placas de recogida
    • Protegen el sistema de drenaje incorporado
    • Proporcionan una gran superficie para etiquetas de código de barras
    • Mejoran la junta de vacío
  • El sistema de drenaje desmontable permite el acceso a la membrana para ensayos ELISPOT, la visualización completa de organismos y la detección de radioisótopos
  • Diseño de pocillo aislado y discos de filtro sellados individualmente que eliminan la posibilidad de flujo de reactivo entre pocillos
  • El plástico opaco impide la transferencia de luz entre pocillos durante el recuento de centelleo directo
  • Membrana Durapore™ hidrófila de baja unión que permite una baja unión inespecífica de anticuerpos, reactivos y muestras
  • Cumplen las especificaciones relativas a placas ANSI™/SBS 2004“”
Especificación
Especificación
Bajo
Transparente
Ensayos de unión de receptores en células completas y fragmentos de células, proteína quinasa, ensayos de precipitación de fosfatasa, ensayos basados en resina, gránulo
Fluoruro de polivinilideno (PVDF) hidrófilo
0.45μm
De 0.05 a 0.25 ml
Non-sterile
ANSI, SBS
0.28 cm2
Estireno
96
Paquete de 10
Placa MultiScreenHTS-HV
Videos
Ver productos accesorios