Learn More
Merck Puntas de punzón y de varios punzones MultiScreen™
Para el recuento de radionucleótidos mediante la transferencia de filtros individuales a tubos
Marca:  Merck MAMP09608
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11546365
  • 7235.00€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Los punzones y las puntas se utilizan para retirar de manera simultánea los filtros de los ocho pocillos de una placa MultiScreen y distribuirlos en ocho viales de centelleo para la detección de centelleo o con radioscopio gamma
  • Retiran los filtros de los pocillos por separado, lo que elimina la contaminación cruzada
  • Se pueden utilizar con todas las placas MultiScreen que contienen membrana Durapore (PVDF); las membranas de ésteres de celulosa mixta (HA) y de fibra de vidrio se deben humedecer cuando se perforen desde la placa
  • Los punzones múltiples incluyen punzón con placa portadora de punzones y distribuidor de punzones
Información de órdenes
Hay disponibles puntas de punzón desechables para el punzón múltiple. Hay disponibles tres kits de perforación: todos incluyen varios equipos de perforación y gradillas de soporte
Especificaciones
Especificaciones
Kit de punzones
Recuento de radionucleótidos mediante la transferencia de filtros individuales a tubos
Punzón con placa portadora de punzones y distribuidor de punciones
1/paq.