Learn More
Merck Placas de filtro de malla MultiScreen™ con placas de recepción de 96 pocillos
Ideal para la detección de objetivos y otras aplicaciones que evalúan nuevos compuestos utilizando organismos multicelulares como el modelo in vivo
Marca:  Merck MANMN2010
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10517285
  • 846.00€ / paquete de 10
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 25-06-2025
Descripción
La placa de 96pocillos y la bandeja receptora de 96pocillos encajan juntas para proporcionar un sistema completo para cultivar, probar y leer los resultados del ensayo en un protocolo de un solo paso. Simplemente transfiera parásitos, nematodos u otros organismos multicelulares a los pocillos, trate con el compuesto diana y mida la migración de los organismos.
  • Proporcionar un sistema listo para usar para ensayos que midan parálisis, citotoxicidad y muerte de organismos multicelulares
  • Ópticamente transparente para su uso con un microscopio de imagen u otro análisis microscópico
  • Se puede recubrir con una capa fina de agar IF necesario
  • También se ha demostrado que es útil como célula de alto rendimiento Tamices antes del análisis celular en un analizador FACS™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Estándar
8 x 12
Transparente
96
0,28 cm2
10/paq.
Malla de nailon
20 μm
Estireno
No estéril
Cribado de organismos completos
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Merck Placas de filtro de malla MultiScreen™ con placas de recepción de 96 pocillos > 20 μm