Learn More
Merck Placas con filtro MultiScreenHTS de 384 pocillos
Uso en aplicaciones automatizadas de alto rendimiento, incluyendo ensayos biológicos y preparación de muestras. Las Placas con filtro MultiScreenHTS de 384 pocillos son placas no esterilizadas de un solo uso disponibles en varios materiales de malla y tamaños de poro para satisfacer las necesidades de diferentes aplicaciones.
Marca:  Merck MZHVN0W50
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 11794694
  • 4695.00€ / paquete de 50
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Para su uso en uniones receptor-ligando, preparación general de muestras, ensayos de enzimas con precipitación y purificación de ADN.
  • Las paredes laterales rígidas permiten una compatibilidad completa con sistemas robóticos/automatizados
  • El diseño exclusivo de placas y los discos de filtro sellados individualmente evitan la diafonía entre pocillos
  • Las tapas de plástico opaco impiden la transferencia de luz entre pocillos durante el recuento por centelleo directo
  • Códigos de barras disponibles
  • Cumplen las normas ANSI™/SBS
Especificaciones
Especificaciones
Estándar
16 x 24
Opaco
384
0,09 cm2
50
1,28 cm
1,44 cm
Durapore™ PVDF
0,45 μm
Estireno
No estéril
Ensayos de unión de receptores, proteína quinasa, ensayos de enzimas
1,28 x 8,55 x 1,44 cm
8,55 cm