Learn More
Merck™ Filtros de membrana de PTFE Mitex™
Sin laminar para condiciones extremas de temperatura o químicas
Marca:  Merck™ LCWP02500
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10430601
  • 299.00€ / paquete de 100
En stock 14
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Las membranas no tienen dorso
  • El grosor medio es de 125 μm
  • Esterilizables en autoclave a 121 °C (250 °F)
Aplicaciones:
Aclarado de ácidos, bases y líquidos criogénicos; aclarado de propulsores; análisis de líquidos hidráulicos; aislamiento de ARN.
Especificación
Especificación
10μm
25mm
100/paquete
0.5psi
125μm
Polytetrafluoroethylene (PTFE)
Blanco
Clarification of acids, bases, and cryogenic fluids; Clarification of propellants; Analysis of hydraulic fluids; RNA isolation.
Plano
Videos
Documentación
Documentos técnicos