Learn More
Merck Filtros de membrana de PTFE Mitex™
Sin laminar para condiciones extremas de temperatura o químicas
438.00€ - 745.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
---|---|
Color | Blanca |
Tipo de filtro | Filtro de pantalla |
Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
Esterilidad | No estéril |
Código de producto | Marca | Diámetro del filtro (métrico) | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro del filtro (métrico) | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10146200
|
Merck
LCWG04700 |
47 mm | 10 μm |
745.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10499840
|
Merck
LSWG04700 |
47 mm | 5 μm |
725.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10450411
|
Merck
LSWG02500 |
25 mm | 5 μm |
438.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Las membranas no tienen dorso
- El grosor medio es de 125 μm
- Esterilizables en autoclave a 121 °C (250 °F)
Aplicaciones:
Aclarado de ácidos, bases y líquidos criogénicos; aclarado de propulsores; análisis de líquidos hidráulicos; aislamiento de ARN.
sin laminar, extrema, temperatura
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Filtro de pantalla | |
No estéril | |
Cuadriculado | |
Membranas de filtración |
Blanca | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Aclarado de ácidos, bases y líquidos criogénicos; aclarado de propulsores; análisis de líquidos hidráulicos; aislamiento de ARN. | |
125 µm | |
hidrófobos |