Learn More
Merck Placas de cultivo celular de 24 pocillos Millicell™
Proporciona dos veces el área de membrana que las placas de 24 pocillos estándar
271.00€ - 1125.00€
Especificaciones
Material | Poliestireno |
---|---|
Número de pocillos | 24 |
Longitud (métrico) | 128 mm |
Altura (métrico) | 26,2 mm |
Código de producto | Marca | Membrana de soporte | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Membrana de soporte | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10174263
|
Merck
PSET010R5 |
PCF | 8 μm |
1125.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11702505
|
Merck
PSHT010R1 |
PCF | 0,4 μm |
279.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10479173
|
Merck
PSMT010R5 |
PCF | 5 μm |
1125.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11712505
|
Merck
PSRP010R1 |
PET | 1 μm |
277.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10193833
|
Merck
PSST010R1 |
PCF | 3 μm |
271.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
El ensamblaje patentado está diseñado para respaldar la fijación, el crecimiento y la diferenciación celulares para numerosas aplicaciones y es compatible con el uso manual o con sistemas automatizados de siembra, alimentación y lavado celulares.
- Los puertos de acceso basolaterales en cada pocillo permiten la adición de medios sin desmontar la placa de cultivo celular ni la bandeja receptora
- La asistencia apical protege la monocapa celular durante la alimentación manual
- Las patas en la placa de filtro elevan y protegen la monocapa celular si se retira la bandeja del alimentador
- La membrana tratada para cultivo de tejidos favorece la fijación celular
- Los bordes elevados de los pocillos mejoran el sellado de cinta
- Etiquetado con fuente grande para la comodidad del usuario
Especificaciones
Poliestireno | |
24 | |
128 mm | |
26,2 mm |