Learn More
Merck Unidad de filtro de jeringa Medical Millex™-GP, 0,22 μm
Unidades listas para usar y accionadas por jeringa diseñadas para esterilizar y clarificar soluciones estériles
Marca: Merck SLGPM33RS
293.21 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23269" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.38700kg
Descripción
Diseñados para la esterilización y depuración de soluciones estériles. Los filtros de jeringa estériles EMD Millipore Millex™-GP con membrana de PES son unidades accionadas por jeringa listas para su uso con una exclusiva membrana que permite obtener un nivel seis veces menor de unión a proteínas. Disponibles en una unidad apta para uso médico, con una punta de PES o acrílico.
Disponibles en diámetros de 4, 13, 25, 33 y 50 mm con una gran variedad de membranas, los filtros de jeringa estériles Millex™ son ideales para esterilizar disolventes orgánicos, soluciones acuosas o aire/gas. Muchos métodos de preparación de muestras especifican filtros Millex™ debido a su calidad y uniformidad insuperables. Los filtros Millex™ no solo ofrecen un volumen de retención mínimo y caudales más rápidos, sino que también soportan mayores presiones de funcionamiento y son químicamente compatibles con una gama de muestras y disolventes para minimizar la lixiviación de impurezas extraíbles. Los filtros Millex™ se producen en un entorno automatizado controlado con los más altos estándares de calidad. Los dispositivos estériles incluyen un certificado de calidad, con determinados dispositivos marcados para aplicaciones médicas. Características y ventajas: •Adaptados a una variedad de aplicaciones según el tipo de membrana, la carcasa y la clasificación de validación •Dispositivos clasificados como dispositivos médicos en algunos países, incluidos los dispositivos ventilados para atención directa al paciente •Unidades de filtro especializadas para proteger los transductores de hemodiálisis de la sangre y la humedad y para la protección de líneas de vacío •Membranas de baja absorción y extraíbles para pérdidas mínimas de muestras •Caudales más rápidos y presiones de funcionamiento más altas para necesidades de alto rendimiento Aplicaciones: Esterilización de soluciones acuosas, disolventes orgánicos y gases, filtración de proteínas de alto valor o componentes de moléculas pequeñas, selección de aplicaciones de dispositivos médicos (algunos incluyen la atención directa al paciente según el país/región)Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Verde | |
Membrana | |
PES | |
Estéril | |
<100 µl | |
Luer Lock hembra | |
145 psi | |
113 °F | |
113 °F | |
Acrílico modificado | |
< 10 ml |
Cumple con las pruebas biológicas Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) para plásticos. Todos los filtros de 33 mm van con marcado CE y son aptos para aplicaciones médicas y de laboratorio fuera de los EE. UU. | |
Sí | |
Poliestersulfona (PES) | |
0,22 μm | |
Bajo nivel de unión de proteínas; esterilización de medios de cultivo de tejidos, soluciones de proteínas u otras soluciones acuosas; esterilización de fármacos o soluciones acuosas administradas por vía intravenosa | |
Acrílico modificado | |
Luer-Slip macho | |
50Pack | |
de 45 °C | |
de 45 °C | |
Filtro de jeringa acrílico modificado, médico | |
3,3 cm |