Learn More
Merck Unidad de filtro de jeringa Medical Millex™-GS, 0,22 μm
Unidades accionadas por jeringa listas para usar y diseñadas para esterilizar y aclarar soluciones estériles. Esterilizado por EtO.
Marca:  Merck SLGSM33SS
276.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23269" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.38700kg
Código de producto. 12561259
  • 297.00€ / paquete de 50
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Diseñados para la esterilización y depuración de soluciones estériles.Filtros de jeringa estériles Millex™:con membrana MCE son unidades accionadas por jeringa listas para su uso que no han entrado en contacto con el ser humano durante el montaje del filtro.Ofrece unos tamaños de poro de 0,22, 0,45 y 0,80 μm; hay disponibles filtros aptos para uso médico.
Disponibles en diámetros de 4, 13, 25, 33 y 50 mm con una gran variedad de membranas, los filtros de jeringa estériles Millex™ son ideales para esterilizar disolventes orgánicos, soluciones acuosas o aire/gas. Muchos métodos de preparación de muestras especifican filtros Millex™ debido a su calidad y uniformidad insuperables. Los filtros Millex™ no solo ofrecen un volumen de retención mínimo y caudales más rápidos, sino que también soportan mayores presiones de funcionamiento y son químicamente compatibles con una gama de muestras y disolventes para minimizar la lixiviación de impurezas extraíbles. Los filtros Millex™ se producen en un entorno automatizado controlado con los más altos estándares de calidad. Los dispositivos estériles incluyen un certificado de calidad con determinados dispositivos marcados para aplicaciones médicas.
Características y ventajas:
  • Adaptados a una variedad de aplicaciones según el tipo de membrana, la carcasa y la clasificación de validación
  • Dispositivos clasificados como dispositivos médicos en algunos países, incluidos los dispositivos ventilados para atención directa al paciente
  • Unidades de filtro especializadas para proteger los transductores de hemodiálisis de la sangre y la humedad y para la protección de líneas de vacío
  • Membranas de baja absorción y extraíbles para pérdidas mínimas de muestras
  • Caudales más rápidos y presiones de funcionamiento más altas para necesidades de alto rendimiento
Aplicaciones: Esterilización de soluciones acuosas, disolventes orgánicos y gases, filtración de proteínas de alto valor o componentes de moléculas pequeñas, selección de aplicaciones de dispositivos médicos (algunas incluyen atención directa al paciente según el país o región)
Compliance
Cumplen las pruebas biológicas Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) para plásticos.Todos los filtros de 33 mm van con marcado CE y son aptos para aplicaciones médicas y de laboratorio fuera de los EE. UU.
Especificaciones
Especificaciones
No esterilizable en autoclave
Azul
Ésteres de celulosa mixta (MCE)
Estéril
<100 µl
Luer Lock hembra
145 psi
113 °F
113 °F
Acrílico modificado
200 mL
Cumple con las pruebas biológicas Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) para plásticos. Todos los filtros de 33 mm van con marcado CE y son aptos para aplicaciones médicas y de laboratorio fuera de los EE. UU.
0,22 μm
Aclarado de soluciones de agua, tampones o acuosas
Ésteres de celulosa mixta (MCE)
Luer-Slip macho
50Pack
de 45 °C
de 45 °C
Filtro de jeringa (médico)
33 mm