Learn More
Merck Filtros Millex Samplicity™, de PTFE hidrófilos
Para su uso con el sistema de filtración Samplicity. El sistema, alimentado por vacío, requiere el mínimo esfuerzo manual para filtrar entre 1 y 8 muestras en viales de HPLC estándar en cuestión de segundos, con una recuperación más elevada que la que ofrecen los filtros de jeringa.
505.00€ - 1730.00€
Especificaciones
Conectores Entrada de embudo de carga sencilla, punta de salida para transferencia suave a viales de HPLC
Descripción Código de filtro: LG
Desechables
Para utilizar con (equipo) Sistema de filtración G2 Samplicity™
Material (membrana) PTFE (hidrófilo)
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Tamaño de poro Cantidad Descripción Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño de poro Cantidad Descripción Precio Cantidad y disponibilidad  
11356042
Ver documentos Detalles de la promoción
Merck
SAMPLG001
0,2 μm Paquete de 96 Código de filtro: LG
505.00€
paquete de 96
View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
para ver el stock
Add to basket
11366042
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Merck
SAMPLG004
0,2 μm Paquete de 384 Código de filtro: LG
1730.00€
paquete de 384
View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
para ver el stock
Add to basket
Description
Description
  • La membrana hidrófila de politetrafluoroetileno retiene más del 95 % de las impurezas de partículas
  • Compatible con disolventes orgánicos y acuosos, minimiza los extraíbles y la unión de analitos
  • Forma de embudo para facilitar la carga de pipetas
  • Punta de salida para transferencia suave a viales de HPLC
  • Para la filtración de muestras cromatográficas
  • No estéril
Specifications
Specifications
Entrada de embudo de carga sencilla, punta de salida para transferencia suave a viales de HPLC
PTFE (hidrófilo)
No estéril
Carcasa de polietileno de alta densidad (HDPE)
De 0,3 a 1,6 ml
Código de filtro: LG
Sistema de filtración G2 Samplicity™
0,2 μm
Preparación de muestras para HPLC
Filtro Millex™ Samplicity™
25 mm
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates