Learn More
Merck Filtros de jeringa no estériles Millex™ con carcasa de PE: membrana de PVDF: 4 mm de diámetro
Para eliminar partículas, reducir la relación señal-ruido y mantener unos valores iniciales planos
Marca: Merck SLHVR04NK
1930.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23269" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Para eliminar partículas, reducir la relación señal-ruido y mantener unos valores iniciales planos
Descripción general de los filtros de jeringa Millex™ no estériles con membrana Durapore™ (PVDF)- Bajo nivel de unión de proteínas para minimizar la interacción con la muestra y maximizar la recuperación
- Compatible con soluciones acuosas y orgánicas leves
- Los materiales de la carcasa son de polipropileno o polietileno de alta densidad (HDPE), lo que ofrece bajo nivel de sustancias extraíbles y una amplia compatibilidad química
Especificaciones
Sí | |
PVDF | |
No estéril | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
Filtro de jeringa | |
4,0 mm |
Membrana de PVDF | |
0,45 μm | |
Preparación de muestras analíticas | |
1000Pack | |
1 ml | |
4,0 mm |