Learn More
Merck Filtros de jeringa no estériles Millex™ con carcasa de PE: membrana de PVDF: 4 mm de diámetro
Para eliminar partículas, reducir la relación señal-ruido y mantener unos valores iniciales planos
Marca:  Merck SLHVR04NL
Detalles adicionales : Peso : 0.13348kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10094490
Cantidad Precio
1 234.00€ / paquete de 100
6 201.99€ / paquete de 100
Envío estimado: 02-11-2021
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
For removing particulates, reducing signal-to-noise ratios and maintaining flat baselines
  • Con entrada Luer-Lok™ hembra y salida Luer-Slip macho
  • Menor adhesión de proteínas.
  • Uso con soluciones acuosas y orgánicas leves
Especificaciones
Especificaciones
4.0 mm
Yes
Polietileno
Filtro de jeringa
Membrana de PVDF
Non-sterile
4,0 mm
Uso con soluciones acuosas y orgánicas leves
100/paq.
PVDF
0,45 μm
1 mL